Documenti fondamentali
502073
Supelco
Quebec Ministry of Environmental Phenol MIx
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
Scegli un formato
1 ML
88,60 €
88,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
88,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
88,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Analita
Descrizione
    2-Chlorophenol
    3-Chlorophenol
    4-Chlorophenol
    2,4-Dinitrophenol
    2,4-Dimethylphenol
    2,3-Dichlorophenol
    2,4-Dichlorophenol
    2,5-Dichlorophenol
    2,6-Dichlorophenol
    3,4-Dichlorophenol
    3,5-Dichlorophenol
    o-Cresol
    m-Cresol
    p-Cresol
    2-Nitrophenol
    4-Nitrophenol
    2,3,4-Trichlorophenol
    2,3,5-Trichlorophenol
    2,3,6-Trichlorophenol
    2,4,5-Trichlorophenol
    2,4,6-Trichlorophenol
    3,4,5-Trichlorophenol
    2,3,4,5-Tetrachlorophenol
    2,3,4,6-Tetrachlorophenol
    2,3,5,6-Tetrachlorophenol
    2-Methyl-4,6-dinitrophenol
    Pentachlorophenol
    Vedi tutto (27)
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 3 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)