Documenti fondamentali
4M4829-U
Supelco
1,4-Dioxane-d8
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 5 × 1 mL
Sinonimo/i:
p-Dioxane-d8, Octadeuterodioxane
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4D8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
96.15
Beilstein:
1307286
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
77101502
ID PubChem:
Il prodotto 4M4829-U al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 5 × 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice di rifrazione
n20/D 1.4198 (lit.)
P. ebollizione
99 °C (lit.)
Densità
1.129 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Spostamento di massa
M+8
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
[2H]C1([2H])OC([2H])([2H])C([2H])([2H])OC1([2H])[2H]
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2/i1D2,2D2,3D2,4D2
RYHBNJHYFVUHQT-SVYQBANQSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
50.0 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
10 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Leah E Jackson et al.
Journal of separation science, 44(4), 860-869 (2020-12-17)
In this study, we developed an analytical method for the determination of 1,4-dioxane in aqueous solutions using freeze-assisted liquid-liquid extraction, also known as frozen microextraction, and gas chromatography with triple quadrupole mass spectrometry with select reaction monitoring. The method is