Documenti fondamentali
48088
Supelco
2-Bromo-1-chloropropane solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol
Scegli un formato
1 ML
43,60 €
43,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
43,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C3H6BrCl
Numero CAS:
Peso molecolare:
157.44
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
43,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
agenzia
EPA 601
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type internal/surrogate
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC(CCl)C
InChI
1S/C3H6BrCl/c1-3(4)2-5/h3H,2H2,1H3
PUJJZGFFAQHYEX-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
2-Bromo-1-chloropropane may be used as an internal standard for the quantification of haloacetonitriles [1] and volatile organochlorine compounds in landfill leachates[2] using gas chromatography technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup - Solvent
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup - Solvent
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Characterization of chlorination by-products in cooling effluents of coastal nuclear power stations
Allonier S-A, et al.
Marine Pollution Bulletin, 38(12), 1232-1241 (1999)
Static headspace versus head space solid-phase microextraction (HS-SPME) for the determination of volatile organochlorine compounds in landfill leachates by gas chromatography
Menendez F C.J, et al.
Talanta, 63(4), 809-814 (2004)