Documenti fondamentali
CRM48367
Supelco
1,4-Dioxane solution
certified reference material, 2000 μg/mL in methanol, ampule of 1 mL
Sinonimo/i:
1,4-Dioxane solution
Scegli un formato
1 ML
40,10 €
40,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
40,10 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
C4H8O2
Numero CAS:
Peso molecolare:
88.11
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116107
ID PubChem:
NACRES:
NA.24
40,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
2000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-30°C
Stringa SMILE
C1COCCO1
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 1B - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
49.5 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
9.7 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Megha Aggarwal et al.
PloS one, 7(12), e51288-e51288 (2012-12-20)
The nucleocapsid core interaction with endodomains of glycoproteins plays a critical role in the alphavirus life cycle that is essential to virus budding. Recent cryo-electron microscopy (cryo-EM) studies provide structural insights into key interactions between capsid protein (CP) and trans-membrane
Naoyuki Kishimoto et al.
Water research, 47(5), 1919-1927 (2013-02-09)
This paper reports on the reusability and the optimal reuse of iron-rich sludge for an electrochemical Fenton-type process using sequencing batch mode and separation batch mode reuse models. In the sequencing batch mode, processes of electrochemical treatment, neutralization, sedimentation, and
Sheau-Yun Dora Chiang et al.
Journal of environmental monitoring : JEM, 14(9), 2317-2326 (2012-07-25)
An intrinsic biodegradation study involving the design and implementation of innovative environmental diagnostic tools was conducted to evaluate whether monitored natural attenuation (MNA) could be considered as part of the remedial strategy to treat an aerobic aquifer contaminated with 1,4-dioxane
Christof Aellig et al.
ChemSusChem, 5(9), 1737-1742 (2012-07-05)
The dehydration of D-fructose to 5-hydroxymethylfurfural was studied under single-phase conditions in the low boiling solvent 1,4-dioxane at moderate temperatures in the presence of the solid acid-catalyst Amberlyst-15. The reaction was first examined and optimized under batch conditions, where it
Venkateshwarlu Gurram et al.
Chemistry, an Asian journal, 7(8), 1853-1861 (2012-05-10)
Reaction conditions for the CC cross-coupling of O(6)-alkyl-2-bromo- and 2-chloroinosine derivatives with aryl-, hetaryl-, and alkylboronic acids were studied. Optimization experiments with silyl-protected 2-bromo-O(6)-methylinosine led to the identification of [PdCl(2)(dcpf)]/K(3)PO(4) in 1,4-dioxane as the best conditions for these reactions (dcpf=1,1'-bis(dicyclohexylphosphino)ferrocene).