48411
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane
certified reference material, 1000 μg/mL in methanol
Sinonimo/i:
1,1,2-Trichloro-1,2,2-trifluoroethane solution
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
1000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
cleaning products
cosmetics
environmental
food and beverages
personal care
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
Altre note
Note legali
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - Ozone 1 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11.0 °C - closed cup
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)