Documenti fondamentali
40212
Supelco
Bromoform solution
certified reference material, 5000 μg/mL in methanol
Scegli un formato
1 ML
59,60 €
59,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 ML
59,60 €
About This Item
Formula empirica (notazione di Hill):
CHBr3
Numero CAS:
Peso molecolare:
252.73
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
41116105
59,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
EPA 601
suitable for EPA 601
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Caratteristiche
standard type calibration
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
5000 μg/mL in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
single component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Descrizione generale
Bromoform can be used as a solvent in palynological preparation.[1] It is the largest form of available atmospheric organic bromine.[2]
Applicazioni
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 2
Punto d’infiammabilità (°F)
51.8 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
11 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Faceshields, Gloves
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Air?sea flux of bromoform: Controls, rates, and implications
Quack B and Wallace.R.W.D
Global Biogeochemical Cycles, 17 (2003)
Sodium polytungstate, a new non-toxic alternative to bromoform in heavy liquid separation
Munsterman D and Kerstholt S
Review of Palaeobotany and Palynology, 91, 417-422 (1996)
Stacey L Carrier et al.
The journal of physical chemistry. A, 114(3), 1548-1555 (2009-12-09)
Ultrafast photolysis of bromoform (CHBr(3)) with a 267 nm pulse of light followed by broadband transient electronic absorption identifies the photoproducts and follows their evolution in both neat bromoform and cyclohexane solutions. In neat bromoform, a species absorbing at 390
David R Geter et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 43(9), 1405-1412 (2005-06-01)
Folate and folic acid are forms of the B vitamin that are involved in the synthesis, repair, and functioning of DNA and are required for the production and maintenance of cells. Low levels of folate have been associated with several
Carolina Lourencetti et al.
Environment international, 45, 59-67 (2012-05-11)
This first study of trihalomethanes (THMs) in swimming pools using bromine agents for water disinfection under real conditions shows that the mixtures of these compounds are largely dominated by bromoform in a similar process as chloroform becomes the dominant THM
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.