Documenti fondamentali
CRM48746
Supelco
EPA 501/601 Trihalomethanes Calibration Mix
certified reference material, TraceCERT®, 200 μg/mL each component in methanol, ampule of 1 mL
Sinonimo/i:
THMs
Scegli un formato
1 PKG
46,80 €
46,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
46,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
77101502
NACRES:
NA.24
46,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Grado
certified reference material
TraceCERT®
Livello qualitativo
agenzia
EPA 601,501.3
suitable for EPA 601
Nome Commerciale
TraceCERT®
CdA
current certificate can be downloaded
Confezionamento
ampule of 1 mL
Concentrazione
200 μg/mL each component in methanol
tecniche
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
applicazioni
environmental
Formato
multi-component solution
Temperatura di conservazione
2-8°C
Descrizione generale
EPA 501/601 Trihalomethanes Calibration Mix is a multi-component solution which contains trihalomethanes EPA certified reference standards (CRMs) such as chloroform, bromodichloromethane, dibromochloromethane, and bromoform.
US EPA 500 Series methods are analytical methods for identifying and quantifying organic contaminants such as volatile organic compounds (VOCs), pesticides, synthetic organic compounds (SOCs), and trihalomethane disinfection byproducts (THMs) in raw source water, finished drinking water, and drinking water at all stages of treatment.
Applicazioni
EPA 501/601 Trihalomethanes Calibration Mix may be used as a CRM to quantify the analytes such as chloroform, bromodichloromethane, dibromochloromethane, and bromoform in water samples,[1] marine aquaculture,[2] and river water samples[3] by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) technique.
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Altre note
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Note legali
TraceCERT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Bromodichloromethane
    Bromoform
    Chloroform
    Dibromochloromethane
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Flam. Liq. 2 - STOT SE 1
Organi bersaglio
Eyes,Central nervous system
WGK 2
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Chlorination or monochloramination: balancing the regulated trihalomethane formation and microbial inactivation in marine aquaculture waters
Sanawar H, et al.
Aquaculture (Amsterdam, Netherlands), 480, 94-102 (2017)
Iron-electrocoagulation as a disinfection byproduct control strategy for drinking water treatment
Ryan DR, et al.
Chemosphere, 6(4), 1116-1124 (2020)
Impact of chitosan and polyacrylamide on formation of carbonaceous and nitrogenous disinfection by-products
Li Z, et al.
Chemosphere, 178, 26-33 (2017)
Contenuto correlato
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.