241032
Bromoform
contains 60-120 ppm 2-methyl-2-butene as stabilizer, 99%
Sinonimo/i:
Tribromomethane
About This Item
Prodotti consigliati
Densità del vapore
8.7 (vs air)
Tensione di vapore
5 mmHg ( 20 °C)
Saggio
99%
Forma fisica
liquid
contiene
60-120 ppm 2-methyl-2-butene as stabilizer
Indice di rifrazione
n20/D 1.595 (lit.)
P. eboll.
146-150 °C (lit.)
Punto di fusione
5-8 °C (lit.)
Solubilità
water: soluble 800 part(lit.)
acetone: miscible(lit.)
alcohol: miscible(lit.)
benzene: miscible(lit.)
chloroform: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
oil: miscible(lit.)
petroleum ether: miscible(lit.)
Densità
2.89 g/mL at 25 °C (lit.)
Stringa SMILE
BrC(Br)Br
InChI
1S/CHBr3/c2-1(3)4/h1H
DIKBFYAXUHHXCS-UHFFFAOYSA-N
Categorie correlate
Applicazioni
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
106.3 °F - closed cup - (own results)
Punto d’infiammabilità (°C)
41.3 °C - closed cup - (own results)