Documenti fondamentali
29666-U
Supelco
MSQ Caps with Septa, Mass Spec Quality
thread for 9 mm, natural PTFE/silicone septa (with slit), pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
41,60 €
41,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
41,60 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
41,60 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
light blue polypropylene cap
natural PTFE/silicone septa (with slit)
Descrizione
Caps with little to no background contamination
MSQ
Caratteristiche
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Spessore setto
1.0 mm
Raccordi
thread for 9 mm
Descrizione generale
We recommend using LA Vials with the MSQ polypropylene cap with PTFE/silicone septa. This cap and septa combination was purposely designed for use with mass spectrometry. It shows little to no background contamination when compared to other cap and septa products in the marketplace.
Note legali
MSQ is a trademark of AR Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)