Documenti fondamentali
29319-U
Supelco
Certified polypropylene bonded caps with septa, pkg of 100
9 mm cap, PTFE/silicone septum, dark blue polypropylene cap
Scegli un formato
100 EA
30,50 €
30,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
30,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
30,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PTFE/silicone septum
dark blue polypropylene cap
Caratteristiche
closure type blue polypropylene hole cap (bonded septa)
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
11.5 mm × 6 mm × 9 mm
Spessore setto
1.5 mm
Raccordi
thread for 9 mm
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)