Documenti fondamentali
29629-U
SGE autosampler syringes, fixed needle, for CTC/LEAP
25F-C/F-GT-0.63, Slim line, Gas tight, volume 25 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 50 mm × 0.63 mm
Sinonimo/i:
CTC/LEAP Fixed-Needle SGE Autosampler Syringes
Scegli un formato
1 EA
128,00 €
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
128,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.03
128,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
cone tip needle (point style 1)
glass syringe
Misura ago
23 ga
Descrizione
color (green)
Caratteristiche
syringe type F (cemented needle)
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 003987
Lungh. × D.E. ago
50 mm × 0.63 mm
Volume
25 μL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)