Documenti fondamentali
24442
SGE Needles for RN syringes
volume 10 μL, needle size 23 ga, needle L × O.D. 42 mm × 0.63 mm
Sinonimo/i:
REPL.NEEDLE N10-S-0.63, PK2
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
cone tip stainless steel needle (point style 1)
Misura ago
23 ga
Descrizione
10R-S-0.63
Caratteristiche
needle cone tip
Confezionamento
pkg of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
SGE 037747
Lungh. × D.E. ago
42 mm × 0.63 mm
Volume
10 μL
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)