29381-U
Kit certificati, flaconcini filettati, 12 x 32 mm, filettatura 9 mm, non assemblati, confezione da 100
volume 2 mL, clear glass vial (with graduated marking spot), PTFE/silicone septum (bonded to cap)
Sinonimo/i:
Kit certificato di flaconcini con filettatura a vite
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE/silicone septum (bonded to cap)
blue polypropylene cap
clear glass vial (with graduated marking spot)
Caratteristiche
closure type blue polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
2 mL
Raccordi
thread for 9 mm
Compatibilità
Agilent
Agilent 1050/1090A
Agilent 1100/1200
Agilent 7673A, 7683
Agilent 5890/7985A/6890
Hitachi
AS-1000, AS-2000, AS-4000
L7200/L7250
LEAP Technologies
CTC LC PAL, GC PAL
CombiPAL
HTC PAL/HTS PAL
PerkinElmer
Autosystem/AS-2000/XL
Clarus 500/600
ISS-100, 200
Shimadzu LC Autosamplers
SIL-HTa/SIL-HTc
SIL-10ADVP
SIL-10A/SIL-10Ai/SIL-10Ap
Varian
CP-8410
8100/8200
9100/90950/9095
Waters
Alliance 2690
Acquity
Breeze
717Plus
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)