Documenti fondamentali
28405-U
Supelco
Syringe Luer Adapter
I.D. 10 mm, pk of 3
Scegli un formato
3 EA
102,00 €
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
3 EA
102,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
13111000
NACRES:
NB.21
102,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulkRichiedi un campione
Descrizione
for processing Dual-Layer Carbon Reversible Tubes using a glass luer syringe
Confezionamento
pk of 3
tecniche
solid phase extraction (SPE): suitable
Diam. int.
10 mm
applicazioni
food and beverages
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)