Documenti fondamentali
Z683620
Siringa in PP/PE senza ago
luer lock tip, centered, capacity 20 mL, graduated, 1 mL, non-sterile
Sinonimo/i:
polypropylene syringes
Scegli un formato
100 EA
113,00 €
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
113,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
42142600
NACRES:
NB.03
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
graduated 1 mL
Confezionamento
pkg of 100 ea bulk packed
Capacità
20 mL
Categorie correlate
Descrizione generale
Queste siringhe in polipropilene con punte Luer possono essere utilizzate con aghi di qualsiasi dimensione. Gli stantuffi in polietilene rigido di queste siringhe monouso sono leggermente sovradimensionati per assicurare una tenuta ermetica contro le pareti del cilindro in PP semiflessibile e per consentire un′aspirazione eccezionalmente fluida. Nessun lubrificante contaminante aggiunto.
Le siringhe sono confezionate individualmente (sterili), tranne nel caso della confezione sfusa in cui le siringhe sono inserite in buste di plastica (non sterili).
Gli aghi devono essere ordinati separatamente.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.