27496
ABC Vial™, 2 mL, preassembled, 9 mm thread
amber glass vial (with marking spot), PTFE/silicone septum, pkg of 100 ea
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE/silicone septum
amber glass vial (with marking spot)
clear polypropylene hole cap
Caratteristiche
closure type clear polypropylene hole cap
closure type screw top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
1.8 mL
Raccordi
thread for 9 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
Compatibilità
Agilent 1050/1090
Agilent 1100
Agilent 7673A, Series I, II
CTC LC PAL
Hitachi
Shimadzu LC Autosamplers
Waters Alliance
Altre note
- 24719, 24720Glass insert, conical bottom, 6 x 29mm
- 24721Glass insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24722Polypropylene insert with bottom spring, 6 x 29mm
- 24717, 24718Glass insert, conical bottom, 6 x 31mm
- 24715, 24716Glass insert, flat bottom, 6 x 31mm
Note legali
Prodotti correlati
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)