Documenti fondamentali
20654
Supelco
Setti Thermogreen® LB-2, dischi solidi
diam. 11 mm ( 7/16 in.), pkg of 50 ea
Scegli un formato
50 EA
240,00 €
240,00 €
Disponibile per la spedizione il14 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
50 EA
240,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115718
240,00 €
Disponibile per la spedizione il14 aprile 2025Dettagli
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 50 ea
Diametro
11 mm ( 7/16 in.)
Compatibilità
for use with Agilent/HP 5880, 5890, 6850, 6890
for use with PerkinElmer Sigma series, 900 & 990, 8000, AutoSystem, Clarus 500
for use with Varian 1078, 1079
for use with Varian SPI
for use with Varian capillary injectors
Descrizione generale
Il setto è un componente molto importante dei sistemi di iniezione a siringa. Viene prodotto generalmente con materiali autosigillanti elastomerici, come la gomma al silicone, il neoprene e i fluoroelastomeri.[1] Il setto permette di introdurre facilmente il campione evitando fuoriuscite. I setti di scarsa qualità si decompongono in presenza delle temperature elevate degli ingressi capillari provocando alterazioni della baseline e picchi fantasma nelle cromatografie.[2]
Una versione migliorata dei setti Thermogreen LB-1 originali.
  • Perdita estremamente bassa in presenza di un ampio range di temperature di ingresso (da 100 a 350 °C)
  • Prodotto già condizionato, pronto all′uso
  • Penetrazione dell′ago più facile ed elevata tolleranza alla puntura (ideale per gli autocampionatori)
  • Formulazione della gomma esclusiva di Supelco
Applicazioni
I setti Thermogreen® LB-2 sono idonei alle seguenti applicazioni:
  • Per ridurre il più possibile l′estrazione o la perdita di analiti dalla fibra sottoposta a microestrazione in fase solida (SPME) all′esterno del flaconcino durante l′analisi mediante GC-MS.[3]
  • I setti termoresistenti vengono utilizzati negli strumenti per GC per evitare le fuoriuscite di gas di trasporto, i picchi estranei e la contaminazione da ftalati.[4]
  • I setti termoresistenti vengono adoperati insieme alla protezione spessa per l′ago negli strumenti per GC per evitare danni irreversibili causati dalle microsiringhe.[5]
  • Trovano impiego anche negli ingressi di campionamento degli influenti nella gascromatografia.[6]
Note legali
Thermogreen is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Abdullahi A Yusuf et al.
The Journal of experimental biology, 221(Pt 13) (2018-05-20)
One of the responses that honey bee workers can make in the event of queen loss is to develop into false queens. False queens are workers that exhibit both behavioural and physiological traits similar to those of a true queen.
Solid-phase microextraction (SPME) for rapid field sampling and analysis by gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS).
Hook, Gary L., et al.
TrAC, Trends in Analytical Chemistry, 21, 534-543 (2002)
Elefteria Psillakis et al.
Chemosphere, 54(7), 849-857 (2003-11-26)
The sonochemical degradation of aqueous solutions containing low concentrations of six phthalate esters at an ultrasonic frequency of 80 kHz has been investigated. Ultrasonic treatment was found capable of removing the four higher molecular mass phthalates (di-n-butyl phthalate, butylbenzyl phthalate
Robert L. Grob, PhD, Eugene F. Barry, PhD
Modern Practice of Gas Chromatography, 471-472 (2004)
Effect of periods of non-use on biofilter performance.
Martin, F. Jason, and Raymond C. Loehr.
Journal of the Air & Waste Management Association (1995), 46, 539-546 (1996)