Documenti fondamentali
SU860102
Supelco
Tappo a vite magnetico per fiale con spazio di testa, filettatura 18 mm
PTFE-faced butyl septum (grey PTFE/red Butyl), septum thickness 1.6 mm, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
96,30 €
96,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
96,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
96,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
PTFE-faced butyl septum (grey PTFE/red Butyl)
stainless steel screw cap (magnetic, open-top, 8 mm center hole)
Caratteristiche
closure type stainless steel hole cap
Durezza
55 (Durometer: shore A)
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
18 mm × 11 mm
Spessore setto
1.6 mm
Raccordi
thread for 18 mm
Descrizione generale
This magnetic screw cap has been developed for the CTC instrument. The vial has a precision thread with numberous threads to force the septa against the vial to seal it to be gas tight. The center hole is designed to be used for SPME as well as standard Headspace analysis, but still offers enough surface for the magnet to transport a completely filled vial.
Altre note
This product is not recommended for SPME applications.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)