Documenti fondamentali
27411
Supelco
Vials, screw top, polypropylene
volume 0.75 mL, O.D. × H × I.D. 12 mm × 32 mm × 6 mm, thread for 10-425, pkg of 100 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
Materiali
polypropylene vial
Descrizione
conical bottom, large opening
Caratteristiche
closure type screw top vial
vial type screw thread (conical bottom)
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt. × D.I.
12 mm × 32 mm × 6 mm
Volume
0.75 mL
Raccordi
thread for 10-425
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)