Documenti fondamentali
SU860051
Supelco
Vials, crimp top, for Thin Seal
volume 20 mL, clear glass (Thin seal vial for SPME), O.D. × H 22.5 mm × 75.5 mm, pkg of 100 ea
Scegli un formato
100 EA
62,50 €
62,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
62,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
NACRES:
NB.11
62,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
clear glass (Thin seal vial for SPME)
round bottom
Caratteristiche
closure type crimp top vial
Confezionamento
pkg of 100 ea
D.E. × alt.
22.5 mm × 75.5 mm
Volume
20 mL
Raccordi
thread for 20 mm
Descrizione generale
Autoclavable, easy to maintain. A vial is used to store or as a closure type.
Thin Seal vials are speciality vials made with a thicker lip. The lip of the vial is larger to accommodate thinner septa required in SPME applications. This vial allows you to use 20 mm thin septa (<0.030 in.) and still make a good seal. For our selection of closures, see the SPME vial section: Closures for Thin Seal Crimp Top Vials.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)