Documenti fondamentali
27195
Supelco
Septa, Thermoseal®, pkg 100
High temperature PTFE/silicone, diam. × thickness 18 mm × 0.060 in., for use with 22mL vial
Scegli un formato
100 EA
153,00 €
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
100 EA
153,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122001
153,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
burnt orange PTFE/silicone
Confezionamento
pkg of 100 ea
Parametri
260 °C temp. limit
D.E.
18 mm
diam. × spessore
18 mm × 0.060 in.
Compatibilità
for use with 22mL vial
for use with screw cap, 20-400
Note legali
Thermoseal is a registered trademark of Thermoseal, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)