Documenti fondamentali
2630925
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 25 ea
Scegli un formato
25 PKG
317,10 €
317,10 €
Prezzo di listino453,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
25 PKG
317,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
317,10 €
Prezzo di listino453,00 €Risparmia il 30%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 25 ea
Lungh. × D.E. × D.I.
92 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
Descrizione generale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)