Vai a
C8656
Celatom®, acid-washed
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
Celatom®, acid-washed
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 g
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
80,90 €
1 kg
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
1.190,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
NACRES:
NA.21
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12164500
MDL number:
Form:
powder
80,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine personalizzatoRichiedi maggiori informazioni
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
powder
Quality Segment
quality
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
technique(s)
photometry: suitable
loss
≤1% loss on ignition
color
white
application(s)
food and beverages
general analytical
SMILES string
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
InChI key
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
General description
Celatom®, acid-washed, is used to determine the total dietary fiber content of food using a combination of enzymatic and gravimetric methods.
Application
Celatom®, acid-washed, has been used in a filtration procedure to obtain total dietary fiber (TDF)(2), insoluble dietary fiber((IDF)[1], and soluble dietary fiber (SDF)[2]
Legal Information
Celatom is a registered trademark of EP Minerals, LLC
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.02688221401.02692
Celite® 545 filter aid, treated with sodium carbonate, flux calcined
Sigma-Aldrich
22140
Celite® 545
Celite® 503 Celite® 503. CAS 68855-54-9, pH 10 (100 g/l, H2O, 20 °C).
Supelco
1.02692
Celite® 503
form
powder
form
-
form
powder
form
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
100
color
white
color
-
color
-
color
-
technique(s)
photometry: suitable
technique(s)
HPLC: suitable
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable
quality
for use in Total Dietary Fiber Assay, TDF-100A
quality
-
quality
flux calcined, treated with sodium carbonate
quality
-
application(s)
food and beverages
general analytical
application(s)
-
application(s)
-
application(s)
-
pictograms
Health hazard
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
STOT RE 1 Inhalation
target_organs
Lungs
Classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 risposta
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/418/501/product-dating-information-06-25-mk.pdf
      Utile?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 risposta
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Utile?
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto