Documenti fondamentali
2630901
Supelco
Inlet Liner, Splitless Type, Straight Design (unpacked)
pkg of 1 ea
About This Item
Codice UNSPSC:
12000000
Confezionamento
pkg of 1 ea
Lungh. × D.E. × D.I.
92 mm × 6.35 mm × 4.0 mm
Descrizione generale
Deactivated (silanized) glass inlet liner for capillary injection ports.
  • Fits PerkinElmer (AutoSystem)
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)