Z691461
Universal tube rack
Scegli un formato
56,00 €
Scegli un formato
About This Item
56,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
Holds 12 x 15-50 mL tubes
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HD24330A
Lungh. × Largh. × Alt.
194 mm × 140 mm × 51 mm
Descrizione generale
- Holds up to 12 similar size tubes
- Imprinted references for easy identification
- Generously-sized handles for easy transport
- Accepts tubes from 15 mL to 50 mL (diameter of 16 mm - 30 mm)
- No assembly required
Not recommended for cleaning in autoclave.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)