1.46452
HAYFLICK Liquid Medium
suitable for bioburden testing, For mycoplasma detection
Sinonimo/i:
HAYFLICK Broth, Mycoplasma Broth, Mycoplasma Liquid Medium
About This Item
Prodotti consigliati
agenzia
EP 2.6.7
USP
Livello qualitativo
Sterilità
sterile; aseptically filled
Forma fisica
liquid
Caratteristiche
ready-to-use
Confezionamento
pkg of 100 mL (in 125 mL Plastic bottle with Screw cap)
pH
7.8 ( in H2O)
applicazioni
bioburden testing
industrial qc
pharmaceutical
Temperatura di conservazione
2-8°C
Compatibilità
mycoplasma
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Caratteristiche e vantaggi
- Ready-to-use convenience as no further preparation steps are required.
- Pharmaceutical products such as Biopharmaceuticals, Vaccines, Cell cultures, and Virus cultures.
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 3