Documenti fondamentali
24635
Supelco
Battery for Vacuum Sampling Pump
for use with Model 1060
Sinonimo/i:
Battery for Field Sampling Pump
Scegli un formato
1 EA
73,20 €
73,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
73,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104008
73,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
tecniche
whole air sampling: suitable
applicazioni
air monitoring
environmental
industrial hygiene
Compatibilità
for use with Model 1060
Descrizione generale
Battery for Vacuum Sampling Pump are accessories for field sampling pumps. It is a DC battery employed with a 1-liter vacuum bag sampler.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)