Documenti fondamentali
S7705
Sigma-Aldrich
Tampone di lisi CHAPS 1X TRAPeze
1X CHAPS Lysis Buffer is a component of the gel-and ELISA-based TRAPeze Telomerase Detection Kits & is used in the extraction step of the procedure.
Sinonimo/i:
CHAPS Lysis Buffer
About This Item
Codice UNSPSC:
41116012
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Chemicon®
Condizioni di spedizione
wet ice
Descrizione generale
Il tampone di lisi CHAPS 1X è un componente dei kit TRAPeze per la rilevazione della telomerasi “gel- ed ELISA-based”; viene utilizzato nella fase di estrazione della procedura.
Utilizzato quale integrazione del kit TRAPEZE quando campioni di tessuto di maggiori dimensioni necessitano di volumi aggiuntivi di CHAPS 1X per una lisi cellulare efficiente. Amplia le possibilità di impiego dei kit, consentendo l′analisi di campioni di tessuto di maggiori dimensioni.
Applicazioni
Il tampone di lisi CHAPS 1X TRAPeze è stato usato per:
  • estrarre le proteine totali dalle cellule HEK293 nel dosaggio dell′attività delle telomerasi (Q-TRAP)
  • omogeneizzare tessuti atriali di topo per saggio di western blotting
  • risospendere le cellule al fine di determinarne la concentrazione proteica in analisi dell′espressione delle telomerasi su linee cellulari
Stoccaggio e stabilità
Conservare a 4 °C.
Note legali
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
TRAPEZE is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Codice della classe di stoccaggio
12 - Non Combustible Liquids
WGK 2
Visita l’Archivio dei documenti
Sigridur K Bodvarsdottir et al.
Mutation research, 729(1-2), 90-99 (2011-10-25)
In the present study the possible involvement of telomeres in chromosomal instability of breast tumors and cell lines from BRCA2 mutation carriers was examined. Breast tumors from BRCA2 mutation carriers showed significantly higher frequency of chromosome end-to-end fusions (CEFs) than
Yu-Feng Hu et al.
Biochimica et biophysica acta. Molecular basis of disease, 1867(5), 166088-166088 (2021-01-31)
Point mutation in alcohol dehydrogenase 2 (ALDH2), ALDH2*2 results in decreased catalytic enzyme activity and has been found to be associated with different human pathologies. Whether ALDH2*2 would induce cardiac remodeling and increase the attack of atrial fibrillation (AF) remains
Manuel Bernabé-García et al.
Molecular oncology, 15(7), 1818-1834 (2021-03-14)
Telomerase reverse transcriptase (TERT) maintains telomere homeostasis, thus ensuring chromosome stability and cell proliferation. In addition, several telomere-independent functions of human TERT have been described. In this study, we report that TERT binds directly to the TCF binding elements located