Documenti fondamentali
Z262293
Sigma-Aldrich
KNF Laboport® solid PTFE vacuum pump
pumping speed 20 L/min, AC/DC input 230 V AC
Sinonimo/i:
laboratory vacuum pump, mini diaphragm vacuum pump, mini vacuum pump, vacuum pump
Scegli un formato
1 EA
1.970,00 €
1.970,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.970,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41105101
NACRES:
NB.51
1.970,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
KNF
Parametri
≤6 torr vacuum
20 L/min pumping speed
Lungh. × Largh. × Alt.
12.2 in. × 6.2 in. × 8 in.
Peso
21 lb (9.5 kg)
Descrizione generale
Quiet, high performance diaphragm vacuum pumps can be used alone or as the center of a modular laboratory vacuum system. Replaces noisy rotary-vane pumps for vacuum distillation, drying, filtration, rotary evaporation, degassing of liquids, and applications where water aspirators are used.
Caratteristiche e vantaggi
  • Solid PTFE headsPTFE coated diaphragm.
  • Oil-free operation ensures pumped medium will stay pure.
  • New multi-port valve system with Kalrez disks improves flow and reliability.
  • Two stages.
  • 0 mm I.D. hose barbs on ports.
Note legali
Laboport is a registered trademark of KNF Neuberger GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)