Documenti
251917
Sigma-Aldrich
Sulfanilic acid
ACS reagent, 99%
Sinonimo/i:
4-Aminobenzenesulfonic acid, Aniline-4-sulfonic acid
About This Item
Formula condensata:
4-(H2N)C6H4SO3H
Numero CAS:
Peso molecolare:
173.19
Beilstein:
908765
Numero CE:
Numero MDL:
Codice UNSPSC:
12352100
ID PubChem:
NACRES:
NA.21
Grado
ACS reagent
Livello qualitativo
Saggio
98.0-102.0% (ACS specification)
99%
Forma fisica
powder
Residuo alla calcinazione
≤0.01%
Punto di fusione
>300 °C (lit.)
Anioni in tracce
chloride (Cl-): ≤0.002%
nitrite (NO2-): ≤0.5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.01%
Stringa SMILE
Nc1ccc(cc1)S(O)(=O)=O
InChI
1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
HVBSAKJJOYLTQU-UHFFFAOYSA-N
Applicazioni
The diazonium salt of sulfanilic acid may be used in the preparation of azo dyes such as o-anisaldehyde, orange I and orange II. It may also be used in the preparation of 2,6-dibromoaniline via bromination followed by desulfonation.
Pittogrammi
Exclamation mark
Avvertenze
Warning
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
o-ANISALDEHYDE
Sisti AJ
Organic Syntheses, 44, 4-4 (1964)
1,2-AMINONAPHTHOL HYDROCHLORIDE
Conant JB, et al
Organic Syntheses, 17, 9-9 (1937)
2,6-DICHLOROANILINE AND 2,6-DIBROMOANILINE
Seikel MK
Organic Syntheses, 24, 47-47 (1944)
Adsorption of essential micronutrients by carbon nanotubes and the implications for nanotoxicity testing.
Lin Guo et al.
Small (Weinheim an der Bergstrasse, Germany), 4(6), 721-727 (2008-05-28)
Han Ming Gan et al.
Chemosphere, 82(4), 507-513 (2010-11-26)
A co-culture consisting of Hydrogenophaga sp. PBC and Ralstonia sp. PBA, isolated from textile wastewater treatment plant could tolerate up to 100 mM 4-aminobenzenesulfonate (4-ABS) and utilize it as sole carbon, nitrogen and sulfur source under aerobic condition. The biodegradation