Documenti fondamentali
G005164
HPLC Analysis of Miconazole Enantiomers on Astec® CYCLOBOND I 2000 HP-RSP
application for HPLC
About This Item
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
tecniche
HPLC: suitable
Parametri analitici
column: CYCLOBOND I 2000 HP-RSP, 25 cm x 4.6 mm I.D., 5 μm particles (24024AST)
mobile phase: [A] acetonitrile; [B] 20 mM ammonium acetate, pH 4.0; (25:75, A:B)
flow rate: 0.6 mL/min
column temp.: 25 °C
detector: UV, 230 nm
injection: 5 μL
sample: miconazole, 1 mg/mL in acetonitrile:water (50:50)
Compatibilità
application for HPLC
applicazioni
pharmaceutical (small molecule)
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Analita
Descrizione
    Miconazole
Colonna analitica
Standard
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)