22484-U
Boccole di riduzione Supeltex M-2A
I.D. × O.D. 1/16 in. × 1/8 in., 1/16 in. O.D. Column in 1/8 in. fitting, pkg of 10 ea
Confezionamento
pkg of 10 ea
Diam. int. × diam. est.
1/16 in. × 1/8 in.
Compatibilità
1/16" O.D. Column (in 1/8 in. fitting)
Categorie correlate
Descrizione generale
Material Composition: DuPont VESPEL SP-21 (85% polyimide, 15% graphite)
Maximum Temperature: 400 °C
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)