Documenti fondamentali
22491
Supelco
Boccole Supeltex M-4 per colonne impaccate, D.E. colonna 1/8”
I.D. 1/8 in., 1/8 in. O.D. Column, pkg of 10 ea
Scegli un formato
10 EA
76,80 €
76,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
10 EA
76,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
76,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 10 ea
Temperatura massima
450 °C
Diam. int.
1/8 in.
Compatibilità
1/8 in. O.D. Column
Descrizione generale
Ferrules are suitable for the attachment of the column and other glass components to the system. Flexible graphite ferrules withstand high temperatures and are capable of compression.[1]
Supelco has refined the design of these graphite ferrules to provide a clean, sharp profile with minimal flash.
Characteristics:
Seals at one-quarter turn past fingertight. Maximum sealing surface contact, reduced risk of column contamination at installation.
Material Composition: flexible graphite
Maximum Temperature: 450 °C
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Walter Jennings
Gas Chromatography with Glass Capillary Columns (2012)