Documenti fondamentali
22123-U
On/Off Toggle Valve
brass, 1/8 in. angle arms
Sinonimo/i:
Swagelok® 0GS2-A,BRASS TOGGLE VALVE 1/8X1/8A EA
Scegli un formato
1 EA
101,00 €
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
101,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41112500
eCl@ss:
32035302
NACRES:
SB.54
101,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
brass
Raccordi
1/8 in. angle arms
Descrizione generale
Nuts and ferrules included.
Toggle valve is one of the most simple and widely used industry valve. It′s on and off settings determines whether or not fluid flows past the valve. There are many styles of toggle valve like ball valve, gate valve, plug valve and knife valve.[1]
Note legali
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Process Plant Equipment: Operation, Control, and Reliability.
Holloway MD
Technology & Engineering, 401-402 (2012)