22139-U
On/Off Throttling Valve
stainless steel, 1/8 in.
Sinonimo/i:
Swagelok® 2P4T,SS THROTTLING VALVE 1/8" EA
Prodotti consigliati
Materiali
stainless steel
Raccordi
1/8 in.
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)