Documenti fondamentali
22698
On/Off Toggle Valve
stainless steel, 1/8 in. straight arms
Sinonimo/i:
Swagelok® 0GS2,SS TOGGLE VALVE 1/8X1/8S EA
Scegli un formato
1 EA
143,00 €
143,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
143,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115717
eCl@ss:
32035302
143,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
stainless steel
Raccordi
1/8 in. straight arms
Descrizione generale
Nuts and ferrules included.
Toggle valve on and off settings determines whether or not fluid flows past the valve. Well-designed toggle valve should possess the quality that it hinders flow completely when closed while allowing nearly unaffected flow when open. Main goal of a toddle valve is to minimize the effect of pressure when in open position.[1]
Applicazioni
Toggle valve may be used in GC to describe a system which could eliminate the use of mechanical valves in the oven and could be easily added to the existing chromatographs.[2]
Note legali
Swagelok is a registered trademark of Swagelok Company
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
A new technique for heart cutting in gas chromatography.
Deans, D. R.
Chromatographia, 1, 18-22 (1968)
Michael D. Holloway, Chikezie Nwaoha, Oliver A. Onyewuenyi
Process Plant Equipment: Operation, Control, and Reliability (2012)