Documenti fondamentali
HS206203
Pipette Stand
Pipette Stand
acrylic, to hold, 3 pipette(s), clear
Scegli un formato
1 EACH
49,10 €
49,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EACH
49,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.01
49,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
acrylic
clear
Caratteristiche
to hold 3 pipette(s)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Heathrow Scientific HS206203
Lungh. × Largh. × Alt.
153 mm × 172 mm × 206.4 mm
Descrizione generale
The Pipette Stand offers convenient and safe storage.
Caratteristiche e vantaggi
  • 6-Place Pipette Holder (1 in (25mm) Upper Slot, 0.8 in (20mm) Lower Slot)
  • Designed to hold most major pipette brands
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto