Documenti fondamentali
20620
Supelco
Gas Line Filter
for use with 1/8 in. tubing
Sinonimo/i:
LINE FILTERS 1/8
Scegli un formato
1 EA
81,10 €
81,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
81,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41112500
81,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
brass (with replaceable stainless steel filter 25810-U)
Compatibilità
for use with 1/8 in. tubing
Descrizione generale
Pressure from gas line acts on a large area piston which drives a piston of small area. The pressure is amplified in the ratio of the areas of the faces of the pistons, and high pressure liquid at a constant pressure is delivered to the system. Line filter helps in constant pressure and drop in volume flow rate through the system.[1]
This brass gas line filter contains a replaceable 7 μm stainless steel filter, and will remove dust and small particles that could otherwise foul downstream needle valves. Nuts and ferrules included.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Andrew Pryde, M.T. Gilbert
Applications of High Performance Liquid Chromatography, 14-14 (1979)