Documenti fondamentali
ACS500024
Millipore
Sistema di purificazione Amicon® Pro
sample volume 10 mL, polypropylene tube (for collection)
Sinonimo/i:
Amicon Ultra-0.5 adapter
Scegli un formato
24 EA
195,00 €
195,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
24 EA
195,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104916
eCl@ss:
36100101
NACRES:
NB.24
195,00 €
Disponibile per la spedizione il15 aprile 2025Dettagli
Materiali
polyethylene cap
polyethylene frit
polypropylene device (for exchange)
polypropylene frit
polypropylene tube (for collection)
polypropylene tube (holder)
Livello qualitativo
Sterilità
non-sterile
Nome Commerciale
Amicon®
Confezionamento
pkg of 24 ea
Produttore/marchio commerciale
Amicon® Pro
Parametri
10 mL sample volume
tecniche
buffer exchange: suitable
protein purification: suitable (antibody labeling)
protein purification: suitable (concentration)
protein purification: suitable (enrichment)
Lunghezza
12 cm (4.7 in.)
Diametro
2.97 cm
Volume d’esercizio
10 mL
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
La confezione da 24 per il sistema di purificazione Amicon® Pro 24 contiene: 24 dispositivi per scambio di tamponi e 24 provette di raccolta con tappo.
Caratteristiche e vantaggi
Volume minimo del concentrato finale: 15 µL
Stato fisico
Codice colore: trasparente con tappo rosa
Note legali
Amicon is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Visita l’Archivio dei documenti
Articoli
Commercially available protein labeling kits provide researchers with the flexibility to customize their own immunoassay detection panels.
Protein purification is simpler with Amicon Pro. The device delivers consistent sample preparation for more reliable recovery, uncompromised purity and easier data generation.
Protocolli
If an antibody must be purified from a small sample volume (0.5-10 mL), then the Amicon® Pro Purification System is recommended.
Detergents are frequently used to solubilize proteins and nucleic acids during purification, but the presence of detergents may interfere with downstream analyses.
Domande
  1. Has the product ACK5050NT been discontinued?
    1 risposta
    1. The product ACK5050NT has been discontinued.