Documenti fondamentali
20410
Supelco
Lana di vetro
Silanized, pkg of 250 g
Scegli un formato
250 G
515,00 €
515,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
250 G
515,00 €
About This Item
Numero CE:
Codice UNSPSC:
41121800
515,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Confezionamento
pkg of 250 g
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Descrizione generale
La lana di vetro è costituita da brevi fibre di vetro e non è infiammabile. È comunemente considerata un materiale termoisolante per imbarcazioni, automobili, condutture dell′aria condizionata e tubi delle forniture idriche. Viene inoltre usata come materiale fonoassorbente nelle sale da concerto, negli studi e nelle sale cinematografiche. Soprattutto non è cancerogena per gli esseri umani.[1]
Zaffi di lana vengono spesso impiegati nei liner per iniettori GC per migliorare la vaporizzazione dei campioni e/o per impedire l′ingresso nella colonna di materiale non volatile. Possono essere usati anche in colonne GC impaccate, provette per il desorbimento del solvente, provette per il desorbimento termico e trappole di spurgo per trattenere i letti adsorbenti.
Applicazioni
È possibile usare la colonna gascromatografica impaccata con lana di vetro silanizzata in una procedura sperimentale per la misurazione e la raccolta di oli essenziali e commestibili.[2]
Altre note
Silanizzata per l′uso generico
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Carc. 1B Inhalation
Codice della classe di stoccaggio
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK 1
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 3
1 of 3
Western Blot Box size (square), size 11.4 cm × 11.4 cm × 3.2 cm, pk of 5
Z742093
Western Blot Box
Supel™ QuE Acetate Tube, pk of 50, AOAC® 2007.01
Supelco
55234-U
Supel QuE
Advanced Ceramic Technologies & Products. The Ceramic Society of Japan.
Imanaka Y.
Science, 18 (3), 439-444 (2012)
Volatiles and oil quality.
Jackson HW and Giacherio DJ.
Journal of the American Oil Chemists' Society, 54 (10), 458-460 (1977)
Domande
1–2 di 2 domande  
  1. Do I need Product No. 20410, Silanized Glass Wool for my packed column application?
    1 risposta
    1. Most applications, except for nonreactive compounds such as hydrocarbons, PAHs, etc., need to be done using silanized glass wool.  If untreated glass wool is used and the compounds are reactive, such as basic compounds, the compound adsorbs to active silanol sites. This can result in peak tailing, loss of sensitivity on the low end and poor linearity.  For free acids, use acid-treated glass wool.
      Utile?
  2. What is the Department of Transportation shipping information for this product?
    1 risposta
    1. Transportation information can be found in Section 14 of the product's (M)SDS.To access the shipping information for this material, use the link on the product detail page for the product.