21688-U
Lana di vetro
Pesticide Grade (Silanized), pkg of 100 g
Sinonimo/i:
Silanized Glass Wool
Confezionamento
pkg of 100 g
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Altre note
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)