T6381
N,O-Bis(trimetilsilil)trifluoroacetamide con trimetilclorosilano
with 1% trimethylchlorosilane, for GC derivatization, LiChropur™
Sinonimo/i:
BSTFA + TMCS
About This Item
Prodotti consigliati
Grado
for GC derivatization
Livello qualitativo
Qualità
LiChropur™
with 1% trimethylchlorosilane
contiene
1% trimethylchlorosilane as additive
Impiego in reazioni chimiche
reagent type: derivatization reagent
reaction type: Silylations
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Colore
hazy clear to colorless
Indice di rifrazione
n20/D 1.384 (lit.)
P. eboll.
45-50 °C/14 mmHg (lit.)
Solubilità
hexane: miscible 100 mg/mL
Densità
0.97 g/mL (lit.)
Temperatura di conservazione
2-8°C
Stringa SMILE
C[Si](C)(C)O\C(=N\[Si](C)(C)C)C(F)(F)F
InChI
1S/C8H18F3NOSi2/c1-14(2,3)12-7(8(9,10)11)13-15(4,5)6/h1-6H3/b12-7+
XCOBLONWWXQEBS-KPKJPENVSA-N
Categorie correlate
Descrizione generale
Applicazioni
Confezionamento
Altre note
Note legali
Prodotti correlati
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
Classi di pericolo
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2
Codice della classe di stoccaggio
3 - Flammable liquids
WGK 3
Punto d’infiammabilità (°F)
44.1 °F - closed cup
Punto d’infiammabilità (°C)
6.7 °C - closed cup
Dispositivi di protezione individuale
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter