SU853005
Amberlite™ XAD®-2 polymeric adsorbent
20-60 mesh, pkg of 5 kg
About This Item
Prodotti consigliati
product name
Amberlite™ XAD®-2, pkg of 5 kg
Forma fisica
solid
Confezionamento
pkg of 5 kg
Disponibilità
not available in (Currently experiencing backorder delays due to raw material supply disruption)
tecniche
LPLC: suitable
solid phase extraction (SPE): suitable
Area superficiale
~300 m2/g
Matrice
styrene-divinylbenzene (macroreticular)
Gruppo funzionale matrice
polymer
Dimensione particelle
20-60 mesh
Dimensione pori
~0.65 mL/g pore volume
90 Å mean pore size
Densità
1.02 g/mL at 25 °C (true wet)(lit.)
1.08 g/mL at 25 °C (skeletal)(lit.)
Tecnica di separazione
reversed phase
InChI
1S/C24H27NO5/c1-24(2,3)30-22(27)13-12-16(14-26)25-23(28)29-15-21-19-10-6-4-8-17(19)18-9-5-7-11-20(18)21/h4-11,14,16,21H,12-13,15H2,1-3H3,(H,25,28)/t16-/m0/s1
BCIPGSZQUDLGSY-INIZCTEOSA-N
Descrizione generale
Specifiche:
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Choose from one of the most recent versions:
Possiedi già questo prodotto?
I clienti hanno visto anche
Contenuto correlato
I FAS, o 'sostanze chimiche permanenti', persistono nell'ambiente e costituiscono un rischio per la salute umana. Scoprite le nostre soluzioni di monitoraggio ambientale per le determinazioni quantitative dei PFAS, un valido ausilio nelle analisi dei PFAS per ricercatori, enti di regolamentazione e laboratori.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.