20394
In-Line Pressure Gauge
pressure range 0-60 psi, gauge only (tee not included)
Sinonimo/i:
PRESSURE GAUGE 0-60PSIG EA
Prodotti consigliati
Caratteristiche
gauge only (tee not included)
Parametri
0-60 psi pressure range
tecniche
gas chromatography (GC): suitable
Categorie correlate
Descrizione generale
- 2 in. (5 cm) diameter steel and copper alloy gauge
- NPT to Swagelok adapter
- 1/8 in. tee
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)