The accuracy of YY1301015 is 2% at mid-scale.
YY1301015
Manometro, 0–7 bar
Accessories for filter holders for sample preparation.
Sinonimo/i:
Manometro per basse pressioni
Scegli un formato
322,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Scegli un formato
About This Item
322,00 €
Spedizione prevista il23 aprile 2025Dettagli
Prodotti consigliati
Materiali
316 stainless steel interior
polycarbonate window(s)
Livello qualitativo
Produttore/marchio commerciale
Integritest®
Diametro
90 mm
Raccordi
1/4 in. male NPT inlet/outlet connection thread(s) (bottom connect)
Compatibilità
for use with PL-1 Cartridge Housings
for use with PS-1 Cartridge Housings
Condizioni di spedizione
ambient
Descrizione generale
Per convenzione, gli accessori Tri-Clamp (TC) sono classificati come da 1 1/2", 2" etc. Gli accessori da 1 1/2"sono adatti per tubi con diametro esterno (D.E.) da 1" o 1 1/2", mentre quelli da 2" si collegano soltanto a tubi con D.E. di 2".
Applicazioni
Note legali
Codice della classe di stoccaggio
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Protocolli
This is a User Guide Dispensing Pressure Vessel Fitting Kit from Millipore.
-
What is the accuracy of YY1301015?
1 risposta-