Documenti fondamentali
Z513547
Sigma-Aldrich
Aldrich® mini gas regulator
stainless steel body
Scegli un formato
1 EA
1.300,00 €
1.300,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.300,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.51
1.300,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel body
Descrizione generale
These high-purity, single-stage, single-gauge regulators have a 316 SS diaphragm for accurate, stable pressure control of Aldrich liquefied gases. Delivery pressure: 1-50 psi, 1/4 in. NPTF inlet, hose barb outlet.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)