Documenti fondamentali
23884
In-Line Pressure Regulator
Ultra-High Purity version (outlet pressure 0-100 psi, 1/8 in. stainless steel fittings)
Scegli un formato
1 EA
522,00 €
522,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
522,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41112500
522,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Compatibilità
Air, H2, N2, Ar, He
Descrizione generale
Install an in-line pressure regulator downstream of a gas cylinder regulator to adjust pressure closer to the point of use. 400 psig maximum input pressure. 1/8 in. Swagelok nuts and ferrules included.
Applicazioni
Air, H2, N2, Ar, He
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)