Documenti fondamentali
14022AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 10 cm × 4.6 mm, HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
1.920,00 €
1.920,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
1.920,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
1.920,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonna HPLC chirale Astec® CHIROBIOTIC® TAG, 5 μm particle size, L × I.D. 10 cm × 4.6 mm
Materiali
stainless steel column
agenzia
suitable for USP L63
Descrizione
HPLC column
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
10 cm × 4.6 mm
Matrice
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
teicoplanin aglycone phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Intervallo di pH d’impiego
3.0-6.8
Tecnica di separazione
chiral
Descrizione generale
La rimozione di tre frazioni di carboidrati fornisce a CHIROBIOTIC® TAG selettività complementare a CHIROBIOTIC® T. È potenziata la risoluzione nei confronti di molti degli aminoacidi, α, β, γ e ciclici, e soprattutto di metionina contenente zolfo, istidina e cisteina. Diverse molecole neutre come ossazolidinoni, idantoine e diazepine hanno mostrato una migliore risoluzione e, per di più, in singoli solventi come metanolo, etanolo e acetonitrile. La selettività è aumentata anche per alcune molecole acide.
  • Fase legata: Teicoplanina aglicone
  • Intervallo operativo di pH: 3,0-6,8
  • Diametro delle particelle: 5, 10 o 16 μm
  • Dimensione dei pori: 100 Å
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Julia Koidl et al.
Journal of biochemical and biophysical methods, 70(6), 1254-1260 (2007-11-06)
This paper deals with the chiral separation of triiodothyronine (T3) and thyroxine (T4) by HPLC and micro-HPLC. The separation of T3 and T4 is of great pharmaceutical and clinical interest, since the enantiomers exhibit different pharmacological activities. The HPLC measurements
Chemoenzymatic preparation of enantiopure l-benzofuranyl- and l-benzo[b]thiophenyl alanines
Podea, Paula Veronica, et al.
Tetrahedron Asymmetry, 19 (4), 500-511 (2008)
Adsorption behavior of a teicoplanin aglycone bonded stationary phase under harsh overload conditions
Bechtold, Matthias, et al.
Journal of Chromatography A, 1154 (1-2), 2477-2286 (2007)
Markus Fuereder et al.
Journal of chromatography. A, 1236, 123-131 (2012-04-03)
Teicoplanin aglycone-based chromatography columns (Chirobiotic TAG) enable amino acid enantioseparation with aqueous mobile phases, which perfectly accommodates the distinct hydrophilicity of most amino acids. Therefore, this stationary phase constitutes a promising option in particular for preparative-scale separations that require high
Ilaria D'Acquarica et al.
Journal of chromatography. A, 1061(2), 167-173 (2005-01-12)
We describe a new tandem-columns chiral-achiral HPLC arrangement by using a chiral column (CHIROBIOTIC TAG) connected in series with an achiral column (Spherisorb S5 SCX), based on a strong cationic exchange mechanism; this approach is very useful for the analysis