14020AST
Astec® CHIROBIOTIC® TAG Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 2.1 mm, HPLC Column
Scegli un formato
2.980,00 €
Scegli un formato
About This Item
2.980,00 €
Prodotti consigliati
Nome del prodotto
Colonna HPLC chirale Astec® CHIROBIOTIC® TAG, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 2.1 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L63
Descrizione
HPLC column
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 2.1 mm
Matrice
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
teicoplanin aglycone phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
100 Å
Intervallo di pH d’impiego
3.0-6.8
Tecnica di separazione
chiral
Categorie correlate
Descrizione generale
- Fase legata: Teicoplanina aglicone
- Intervallo operativo di pH: 3,0-6,8
- Diametro delle particelle: 5, 10 o 16 μm
- Dimensione dei pori: 100 Å
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Possiedi già questo prodotto?