Documenti fondamentali
15044AST
Supelco
Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral (5 μm) HPLC Columns
L × I.D. 25 cm × 21.2 mm, HPLC Column
Scegli un formato
1 EA
15.330,00 €
15.330,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
15.330,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115700
eCl@ss:
32110501
NACRES:
SB.52
15.330,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Nome del prodotto
Colonna HPLC chirale Astec® CHIROBIOTIC® V2, 5 μm particle size, L × I.D. 25 cm × 21.2 mm
Materiali
stainless steel column
Livello qualitativo
agenzia
suitable for USP L88
Descrizione
HPLC column
Nome Commerciale
Astec®
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Astec®
Parametri
0-45 °C temperature
241 bar pressure (3500 psi)
tecniche
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
Lungh. × D.I.
25 cm × 21.2 mm
Matrice
High-purity silica gel particle platform
fully porous particle
Gruppo funzionale matrice
vancomycin phase
Dimensione particelle
5 μm
Dimensione pori
200 Å
Intervallo di pH d’impiego
3.5-7.0
Tecnica di separazione
chiral
Descrizione generale
Molecole neutre, ammidi, acidi, esteri e ammine esibiscono notevole enantioselettività su queste fasi solide basate sulla vancomicina. Un′ampia varietà di ammine secondarie e terziarie sono state separate su colonne CHIROBIOTIC® V in modalità ionica polare. Le colonne CHIROBIOTIC® V esibiscono molte delle caratteristiche separative tipiche delle fasi stazionarie basate su proteine unite ad eccezionale stabilità e capacità per il campione molto più elevata. Hanno consentito di risolvere alcuni analiti chirali che in letteratura non risultano essere stati separati su nessun′altra fase stazionaria. Le fasi CHIROBIOTIC® V e V2 differiscono nella chimica di legame e nella dimensione dei pori delle particelle di supporto, presentando quindi selettività e capacità preparative differenti.
  • Fase legata: vancomicina
  • Intervallo operativo di pH: 3,5 - 7,0
  • Diametro delle particelle: 5, 10 or 16 μm
  • Dimensione dei pori: 100 Å (CHIROBIOTIC® T) o 200 Å (CHIROBIOTIC® T2)
FAQ sui prodotti CHIROBIOTIC
Bibliografia di riferimento sui prodotti CHIROBIOTIC
Articoli di letteratura sui prodotti chirali
Applicazioni
  • Development and validation of an UFLC-MS/MS method for enantioselectivity determination of d,l-threo-methylphenidate, d,l-threo-ethylphenidate and d,l-threo-ritalinic acid in rat plasma and its application to pharmacokinetic study.: This study utilizes the Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column to develop and validate a UFLC-MS/MS method for the enantioselective determination of various methylphenidate and ritalinic acid enantiomers in rat plasma. The column′s application in pharmacokinetic studies underscores its effectiveness in biomedical research, particularly in analyzing chiral drug molecules (Zhang et al., 2016).
  • New high-performance liquid chromatography method for the determination of (R)-warfarin and (S)-warfarin using chiral separation on a glycopeptide-based stationary phase.: This research employs the Astec® CHIROBIOTIC® V2 Chiral HPLC Column for the chiral separation and determination of warfarin enantiomers. The study highlights the column′s utility in pharmaceutical analysis and its effectiveness in the study of chiral drug enantiomers (Malakova et al., 2009).
Prodotti consigliati
Discover LiChropur reagents ideal for HPLC or LC-MS analysis
Note legali
Astec is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
CHIROBIOTIC is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Chromatography Liquid Chiral Separations
Xiao, T.L., et al.
Encyclopedia of Separation Science, 1-15 (2000)
Chiral derivatives of Butenafine and Terbinafine: synthesis and antifungal activity
Fuglseth, Erik, et al.
Tetrahedron, 65 (47), 9807-9813 (2009)
Direct and indirect separations of five isomers of Brivanib Alaninate using chiral high-performance liquid chromatography
He, Brian Lingfeng, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 875 (1), 122-135 (2008)
Enantioenriched 1-aryl-2-fluoroethylamines. Efficient lipase-catalysed resolution and limitations to the Mitsunobu inversion protocol
Thvedt, Thor H?kon Krane, et al.
Tetrahedron, 66 (34), 6733-6743 (2010)
Enantiospecific determination of dl-methylphenidate and dl-ethylphenidate in plasma by liquid chromatography?tandem mass spectrometry: Application to human ethanol interactions
Zhu, Hao-Jie, et al.
Journal of Chromatography. B, Biomedical Sciences and Applications, 879 (11-12), 783-788 (2011)